Learn More
Cloruro de 3-metiltiofeno-2-carbonilo, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10556933 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10556933 10 g Frasco de vidrio 10 g
10197832 2 g Frasco de vidrio 2 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10556933 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 380400100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 61341-26-2
Fórmula molecular C6H5ClOS
Peso molecular (g/mol) 160.62
Número MDL MFCD00130091
Clave InChI AJSVPEVDFBYRCH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-methyl-2-thiophenecarbonyl chloride, 3-methylthiophene-2-carbonylchloride, 3-methyl-2-thenoyl chloride, 2-3-methyl thiophene carboxylicacid chloride, pubchem5561, acmc-209mrl, 3-methylthenoyl chloride, 3-methyl-2-thenoylchloride, 3-methyl-2-thienoyl chloride, 3-methylthiophenecarbonylchloride
PubChem CID 2737605
Nombre IUPAC cloruro de 3-metiltiofeno-2-carbonilo
SMILES CC1=C(SC=C1)C(Cl)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methylthiophene-2-carbonyl chloride
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Punto de ebullición 216°C to 220°C
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.5830 to 1.585
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.62
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Methylthiophene-2-carbonyl chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • EUH029-En contacto con agua libera gases tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.