Learn More
Cloruro de 3-metiltiofeno-2-carbonilo, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11364865
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11364865 10 g 10 g
11354865 2 g 2 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11364865 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L17989.09
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 61341-26-2
Fórmula molecular C6H5ClOS
Peso molecular (g/mol) 160.62
Número MDL MFCD00130091
Clave InChI AJSVPEVDFBYRCH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-methyl-2-thiophenecarbonyl chloride, 3-methylthiophene-2-carbonylchloride, 3-methyl-2-thenoyl chloride, 2-3-methyl thiophene carboxylicacid chloride, pubchem5561, acmc-209mrl, 3-methylthenoyl chloride, 3-methyl-2-thenoylchloride, 3-methyl-2-thienoyl chloride, 3-methylthiophenecarbonylchloride
PubChem CID 2737605
Nombre IUPAC cloruro de 3-metiltiofeno-2-carbonilo
SMILES CC1=C(SC=C1)C(Cl)=O
Specifica
Nombre del producto químico o material 3-Methylthiophene-2-carbonyl chloride
Punto de ebullición 216°C to 220°C
Índice de refracción 1.5855
Cantidad 10 g
Número UN UN3265
Beilstein 116181
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.62
Porcentaje de pureza 98%
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.