Learn More
3-Metiltiofeno-2-carbonitrilo, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11420903
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11420903 25 g 25 g
11400903 1 g 1 g
11410903 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11420903 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13305.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 55406-13-8 | C6H5NS | 123.173 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 55406-13-8
Fórmula molecular C6H5NS
Peso molecular (g/mol) 123.173
Número MDL MFCD00052086
Clave InChI ALZHYEITUZEZMT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-methyl-2-thiophenecarbonitrile, 2-cyano-3-methylthiophene, acmc-1axot, 3-methyl-thiophene-2-carbonitrile, 3-methyl-2-thiophenecarbonitrile #
PubChem CID 521617
Nombre IUPAC 3-metiltiofeno-2-carbonitrilo
SMILES CC1=C(SC=C1)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methylthiophene-2-carbonitrile
Punto de ebullición 91°C to 93°C (12 mmHg)
Índice de refracción 1.553
Cantidad 25 g
Número UN UN3276
Beilstein 5495606
Formula Weight (peso de la fórmula) 123.18
Porcentaje de pureza 96%