Learn More
Ácido 3-metiltiofeno-2-borónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15489957
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15489957 250 mg 250 miligramos
15479957 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15489957 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H53201.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
CAS: 177735-09-0 | C5H7BO2S | 141.979 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 177735-09-0
Fórmula molecular C5H7BO2S
Peso molecular (g/mol) 141.979
Número MDL MFCD00236049
Clave InChI MOOOGTOEKZWEJA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-methylthiophene-2-boronic acid, 3-methylthiophen-2-yl boronic acid, 3-methyl-2-thienylboronic acid, 3-methylthiophen-2-yl-2-boronic acid, 3-methyl-2-thiopheneboronic acid, 3-methyl-2-thienyl boronic acid, 3-methyl-thiophen-2-boronic acid, 3-methylthiophene-2-boronicacid, acmc-209ede, boronic acid, 3-methyl-2-thienyl
PubChem CID 3276437
Nombre IUPAC ácido (3-metiltiofen-2-il)borónico
SMILES B(C1=C(C=CS1)C)(O)O
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 3-Methylthiophene-2-boronic acid
Punto de fusión 192°C to 196°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.01
Porcentaje de pureza 98%
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.