Learn More
3-(metiltio)propilamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-(Methylthio)propylamine |
| CAS | 4104-45-4 |
| Fórmula molecular | C4H11NS |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | 1-Propanamine','3-(methylthio)- (9CI','ACI), 3-(Methylthio)-1-propanamine (ACI), Propylamine','3-(methylthio)- (6CI','7CI','8CI), 1-Amino-3-(methylthio)propane, 3-(Methylmercapto)propylamine, 3-(Methylsulfanyl)propylamine, 3-(Methylthio)-1-propylamine, 3-(Methylthio)propylamine, 3-Aminopropyl methyl sulfide, 3-Methylsulfanyl-1-propylamine, 3-Methylsulfanylpropan-1-amine, S-Methylhomocysteamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H11NS/c1-6-4-2-3-5/h2-5H2,1H3 |
| SMILES | CSCCCN |
| Nombre IUPAC | 3-metilsulfanilpropan-1-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 105.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 105.0612 |