Learn More
3-(Methylthio)propylamine, 97%, Thermo Scientific™
Código de producto. 10493433 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
1g; Glass bottle
Código de producto.
10493433 1g; Glass bottle
1 options
Código de producto. 10493433 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 414930010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Methylthio)propylamine
CAS 4104-45-4
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Densidad 0.9600g/mL
Punto de ebullición 169.0°C
Temperatura de inflamación 62°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C4H11NS
Fórmula lineal CH3SCH2CH2CH2NH2
Índice de refracción 1.4920 to 1.4940
Número MDL MFCD00041898
Cantidad 1g
Beilstein 04, IV, 1655
Gravedad específica 0.96
Sinónimo 3-methylthiopropylamine, 3-methylthio propylamine, 1-propanamine, 3-methylthio, 3-methylthiopropanamine, methylmercaptopropylamine, unii-1iap0cgd5s, 3-methylmercaptopropylamine, 3-methylthio-1-propanamine, 3-methylsulfanyl propan-1-amine, 1iap0cgd5s
Clave InChI KKYSBGWCYXYOHA-UHFFFAOYSA-N
SMILES CSCCCN
Nombre IUPAC 3-methylsulfanylpropan-1-amine
Peso molecular (g/mol) 105.2
PubChem CID 77743
ChEBI CHEBI:16696
Formula Weight (peso de la fórmula) 105.2
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-(Methylthio)propylamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.