Learn More
Isotiocianato de 3-(metiltio)propilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11419677
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11419677 10 g 10 g
11429677 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11419677 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22150.09
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 505-79-3 | Molecular Formula: C5H9NS2 | Molecular Weight: 147.254 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 505-79-3
Fórmula molecular C5H9NS2
Peso molecular (g/mol) 147.254
Número MDL MFCD00209521
Clave InChI LDKSCZJUIURGMW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-methylthio propyl isothiocyanate, iberverin, 3-methylthiopropyl isothiocyanate, ibervirin, propane, 1-isothiocyanato-3-methylthio, unii-ytt13bn94z, 3-methylmercaptopropyl isothiocyanate, isothiocyanic acid, 3-methylthio propyl ester, 1-isothiocyanato-3-methylthio propane, fema no. 3312
PubChem CID 62351
Nombre IUPAC 1-isotiocianato-3-metilsulfanilpropano
SMILES CSCCCN=C=S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Methylthio)propyl isothiocyanate
Densidad 1.113
Punto de ebullición 254°C
Temperatura de inflamación 110°C (230°F)
Olor Pungent
Índice de refracción 1.564
Cantidad 10 g
Número UN UN2922
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.25
Porcentaje de pureza 98%