Learn More
3-(Methylthio)propionic acid, MedChemExpress
Descripción
3-(Methylthio)propionic acid is an intermediate in the methionine metabolism.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-(Methylthio)propionic acid |
| CAS | 646-01-5 |
| Color | Colorless |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C4H8O2S |
| Sinónimo | 3-Methylsulfanylpropionic acid |
| Información de solubilidad | H2O : 25 mg/mL (208.04 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(O)CCSC |
| Peso molecular (g/mol) | 120.17 |
| Cantidad | 100 mg |
| Mostrar más |