Learn More
Ácido 3-(metiltio)propiónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11393406
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11393406 10 g 10 g
11303416 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11393406 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L12861.09
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 646-01-5 | C4H8O2S | 120.166 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 646-01-5
Fórmula molecular C4H8O2S
Peso molecular (g/mol) 120.166
Número MDL MFCD00059635
Clave InChI CAOMCZAIALVUPA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-methylthio propionic acid, 3-methylthiopropionate, 3-methylthiopropionic acid, 4-thiapentanoic acid, 3-methylsulfanyl propanoic acid, propanoic acid, 3-methylthio, 3-methylmercaptopropionic acid, unii-f523ali47d, 3-methylthio propanoic acid, propionic acid, 3-methylthio
PubChem CID 563
ChEBI CHEBI:1438
Nombre IUPAC ácido 3-metilsulfanilpropanoico
SMILES CSCCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Methylthio)propionic acid
Punto de fusión ∼16°C
Densidad 1.16
Punto de ebullición 244°C to 247°C
Temperatura de inflamación 104°C (219°F)
Olor Unpleasant
Fórmula lineal CH3S(CH2)2CO2H
Índice de refracción 1.4885
Cantidad 10 g
Número UN UN3265
Beilstein 1743054
Formula Weight (peso de la fórmula) 120.17
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-(Methylthio)propionic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-(Methylthio)propionic acid