Learn More
3-(Metiltio)propionaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
3-(Methylthio)propionaldehyde, is used as food flavour ,for making Baked food, spices, soft drinks, candy. It is also used as an intermediate. It has wide applications in organic synthesis as solvents as well as reagents. They are used in the synthesis of specific compound classes include agricultural chemical, property-enhancing additives, pharmacological drugs, chemical resistant polymers, detergents, and rubber antioxidants. Some examples of aliphatic and aromatic thioethers found in flavouring agents
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El 3-(metiltio)propionaldehído se utiliza como sabor de alimentos, para hacer alimentos horneados, especias, refrescos y dulces. También se utiliza como sustancia intermedia. Tiene amplias aplicaciones en síntesis orgánica, así como disolventes y reactivos. Se utilizan en la síntesis de clases específicas de compuestos que incluyen productos químicos agrícolas, aditivos que mejoran las propiedades, fármacos, polímeros con resistencia química, detergentes y antioxidantes de caucho. Algunos ejemplos de tioéteres alifáticos y aromáticos que se encuentran en agentes aromatizantes
Solubilidad
Es fácilmente soluble en disolventes alcohólicos como etanol, propileno y aceite de glicol. Es insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Temperatura de almacenamiento recomendada: de 2 a 8 °C. Sensible al aire. Manipular y almacenar bajo gas inerte. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-(Methylthio)propionaldehyde |
| Punto de fusión | -58°C |
| Densidad | 1.052 |
| Punto de ebullición | 165°C to 166°C |
| Temperatura de inflamación | 64°C (147°F) |
| Olor | Strong |
| Fórmula lineal | CH3S(CH2)2CHO |
| Índice de refracción | 1.4825 |
| Cantidad | 10 g |
| Número UN | UN2785 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- 3-(Methylthio)propionaldehyde
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H311-Tóxico en contacto con la piel.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contain: 4-Thiapentanal