Learn More
3-(Methylthio)propionaldehyde 95%, ACROS Organics™
Código de producto. 10463330 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10463330 5 g Glass bottle 5 g
10452971 25 g Glass bottle 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10463330 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 414920050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 3268-49-3
Fórmula molecular C4H8OS
Peso molecular (g/mol) 104.167
Clave InChI CLUWOWRTHNNBBU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methional, 3-methylthio propionaldehyde, 3-methylthio propanal, propanal, 3-methylthio, 4-thiapentanal, 3-methylsulfanyl propanal, 3-methylmercapto propionaldehyde, 3-methylthiopropanal, propionaldehyde, 3-methylthio, 3-methylmercaptopropyl aldehyde
PubChem CID 18635
ChEBI CHEBI:49017
Nombre IUPAC 3-metilsulfanilpropanal
SMILES CSCCC=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Methylthio)propionaldehyde
Nombre de nota 95%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color Incolora
Densidad 1.05g/mL
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Glass bottle
Fórmula lineal CH3SCH2CH2CHO
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 104.17
Porcentaje de pureza ≥96%
Forma física Liquid