Learn More
3-(metiltio)propan-1-ol, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-(Methylthio)-1-propanol |
| CAS | 505-10-2 |
| Nombres de analitos o componentes | 3-(Methylthio)-1-propanol |
| Condiciones de envío | +20 °C |
| Fórmula molecular | C4 H10 O S |
| Certificaciones/conformidad | ISO/IEC 17025 |
| Sinónimo | 3-(Methylthio)-1-propanol, 3-(Methylsulfanyl)-1-propanol, 3-(Methylthio)propanol, 3-Hydroxypropyl methyl sulfide, 3-Methylmercapto-1-propanol, 4-Thiapentan-1-ol, Methionol, NSC 2859, γ-Methylmercaptopropyl alcohol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H10OS/c1-6-4-2-3-5/h5H,2-4H2,1H3 |
| SMILES | CSCCCO |
| Nombre IUPAC | 3-metilsulfanilpropan-1-ol |
| Mostrar más |