Learn More
Isocianato de 3-(metiltio)fenilo, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11378555
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11378555 5 g 5 g
11368555 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11378555 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L12008.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 28479-19-8 | C8H7NOS | 165.21 g/mol
3-(Methylthio)phenyl isocyanate is used as a coupling reagent, N-protecting reagent and as gas chromatography derivatizing reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El isocianato de 3-(metiltio)fenilo se utiliza como reactivo de acoplamiento, reactivo de protección N y reactivo de derivación para cromatografía de gases.
Solubilidad
Se hidroliza en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con agentes oxidantes, aminas y alcoholes. Es sensible a la humedad. Almacenar en gas inerte seco.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 28479-19-8
Fórmula molecular C8H7NOS
Peso molecular (g/mol) 165.21
Número MDL MFCD00013863
Clave InChI BKJABLMNBSVKCV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-methylthio phenyl isocyanate, 1-isocyanato-3-methylthio benzene, 3-methylthiophenyl isocyanate, 1-isocyanato-3-methylsulfanyl benzene, 1-isocyanato-3-methylsulfanyl-benzene, 3-methylthio phenylisocyanate, benzene, 1-isocyanato-3-methylthio, 3-methylthiobenzenisocyanate, acmc-20anig, pubchem14329
PubChem CID 141418
Nombre IUPAC 1-isocianato-3-metilsulfanilbenceno
SMILES CSC1=CC=CC(=C1)N=C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Methylthio)phenyl isocyanate
Densidad 1.199
Punto de ebullición 129°C to 130°C (5 mmHg)
Temperatura de inflamación 113°C (235°F)
Índice de refracción 1.603
Cantidad 5 g
Número UN UN2206
Beilstein 387507
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Hydrolyzes in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.22
Porcentaje de pureza 96%