Learn More
Isocianato de 3-(metiltio)fenilo, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
3-(Methylthio)phenyl isocyanate is used as a coupling reagent, N-protecting reagent and as gas chromatography derivatizing reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El isocianato de 3-(metiltio)fenilo se utiliza como reactivo de acoplamiento, reactivo de protección N y reactivo de derivación para cromatografía de gases.
Solubilidad
Se hidroliza en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con agentes oxidantes, aminas y alcoholes. Es sensible a la humedad. Almacenar en gas inerte seco.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 3-(Methylthio)phenyl isocyanate |
| Densidad | 1.199 |
| Punto de ebullición | 129°C to 130°C (5 mmHg) |
| Temperatura de inflamación | 113°C (235°F) |
| Índice de refracción | 1.603 |
| Cantidad | 1 g |
| Número UN | UN2206 |
| Beilstein | 387507 |
| Sensibilidad | Moisture sensitive |
| Información de solubilidad | Hydrolyzes in water. |
| Show More |
RUO – Research Use Only
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.