Learn More
3-(Metiltio)hexanol, 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11490427
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11490427 25 g 25 g
11480427 5 g 5 g
11400437 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11490427 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21786.14
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 51755-66-9
Fórmula molecular C7H16OS
Peso molecular (g/mol) 148.26
Número MDL MFCD00010674
Clave InChI JSASXSHMJYRPCM-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 3-methylthio-1-hexanol, 3-methylthio hexanol, 1-hexanol, 3-methylthio, 3-methylthio hexan-1-ol, 3-methylthiohexanol, 3-methylsulfanyl hexan-1-ol, r-3-methylthio-1-hexanol, 3-methylmercapto-1-hexanol, fema no. 3438
PubChem CID 65413
SMILES CCCC(CCO)SC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Methylthio)hexanol
Densidad 0.966
Punto de ebullición 61°C to 62°C (10 mmHg)
Temperatura de inflamación 107°C (226°F)
Fórmula lineal CH3CH2CH2CH(SCH3)CH2CH2OH
Índice de refracción 1.4759
Cantidad 25 g
Número UN UN3334
Nombre IUPAC 3-metilsulfanilhexan-1-ol
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.26
Porcentaje de pureza 99%