Learn More
3-(metiltio)hexan-1-ol, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30326797
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
30326797 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30326797 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREC15144210
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Methylthio)hexan-1-ol
CAS 51755-66-9
Nombres de analitos o componentes 3-(Methylthio)hexan-1-ol
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C7 H16 O S
Certificaciones/conformidad ISO/IEC 17025
Sinónimo 3-(Methylthio)-1-hexanol, 3-(Methylthio)hexanol, 1-Hexanol, 3-(methylthio)-
Fórmula InChI InChI=1S/C7H16OS/c1-3-4-7(9-2)5-6-8/h7-8H,3-6H2,1-2H3
SMILES CCCC(CCO)SC
Nombre IUPAC 3-metilsulfanilhexan-1-ol
Peso molecular (g/mol) 148.2663
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.0922 g/mol