Learn More
3-(Metiltio)butiraldehído, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11469517
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11469517 10 g 10 g
11479517 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11469517 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22033.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 16630-52-7 | C5H10OS | 118.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16630-52-7
Fórmula molecular C5H10OS
Peso molecular (g/mol) 118.19
Número MDL MFCD00036622
Clave InChI NCBDFIPMWRKPDU-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 3-methylthio butanal, 3-methylthio butyraldehyde, butanal, 3-methylthio, 3-methylsulfanyl butanal, beta-methylthio butyraldehyde, fema no. 3374, butyraldehyde, 3-methylthio, potato butyraldehyde, 3-methylthiobutyraldehyde, butanal,3-methylthio
PubChem CID 61845
Nombre IUPAC 3-metilsulfanilbutanal
SMILES CSC(C)CC=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Methylthio)butyraldehyde
Punto de ebullición 63°C to 65°C (11 mmHg)
Temperatura de inflamación 62°C (144°F)
Cantidad 10 g
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.2
Porcentaje de pureza 95%