Learn More
3-(metiltio)butanal, TRC
Código de producto. 30474697
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30474697 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30474697 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM33025010G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Methylthio)butanal
CAS 16630-52-7
Fórmula molecular C5H10OS
Cantidad 10 g
Sinónimo 3-(Methylthio)butyraldehyde, 3-Methylsulfanylbutyraldehyde, beta-(Methylthio)butyraldehyde
Fórmula InChI InChI=1S/C5H10OS/c1-5(7-2)3-4-6/h4-5H,3H2,1-2H3
SMILES CSC(C)CC=O
Nombre IUPAC 3-metilsulfanilbutanal
Peso molecular (g/mol) 118.2
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.0452