Learn More
3-(metiltio)butanal, TRC
Código de producto. 30477907
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30477907 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30477907 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3302501G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Methylthio)butanal
CAS 16630-52-7
Fórmula molecular C5H10OS
Cantidad 1 g
Sinónimo 3-(Methylthio)butyraldehyde, 3-Methylsulfanylbutyraldehyde, beta-(Methylthio)butyraldehyde
Fórmula InChI InChI=1S/C5H10OS/c1-5(7-2)3-4-6/h4-5H,3H2,1-2H3
SMILES CSC(C)CC=O
Nombre IUPAC 3-metilsulfanilbutanal
Peso molecular (g/mol) 118.2
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.0452