Learn More
Ácido 3-(metiltio)benzoico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11312179
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11312179 1 g 1 g
11322179 5 g 5 g
11332179 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11312179 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27200.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 825-99-0 | C8H8O2S | 168.21 g/mol
It is used in the de novo design of small molecule inhibitors targeting the LEDGF/p75-HIV integrase interaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza en el diseño de novo de inhibidores de moléculas pequeñas dirigidos a la interacción de la integrasa LEDGF/p75-HIV.
Notas
Almacenar lejos de los agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 825-99-0
Fórmula molecular C8H8O2S
Peso molecular (g/mol) 168.21
Número MDL MFCD00156993
Clave InChI PZGADOOBMVLBJE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-methylthio benzoic acid, 3-methylsulfanyl benzoic acid, benzoic acid, 3-methylthio, benzoic acid, m-methylthio, 3-mercaptobenzoic acid s-methyl ether, 3-methylsulfanyl-benzoic acid, 3-carboxythioanisole, pubchem10679
PubChem CID 220329
Nombre IUPAC ácido 3-metilsulfanilbenzoico
SMILES CSC1=CC=CC(=C1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Methylthio)benzoic acid
Punto de fusión 126°C to 132°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.21
Porcentaje de pureza 97%