Learn More
Ácido 3-(metiltio)benzeneborónico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11349106
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11349106 250 mg 250 miligramos
11329106 1 g 1 g
11339106 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11349106 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L20250.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 128312-11-8
Fórmula molecular C7H9BO2S
Peso molecular (g/mol) 168.017
Número MDL MFCD01319105
Clave InChI TYVPOLHSKGEXIH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-methylthio phenylboronic acid, 3-methylthio phenyl boronic acid, 3-meththio phenylboronic acid, 3-methylthiophenylboronic acid, 3-methylthio benzeneboronic acid, 3-methylsulfanyl phenylboronic acid, 3-boronothioanisole, 3-methylthiobenzeneboronic acid, 4-methylthiophenyl boronic acid, 3-methylthio phenyl-boronic acid
PubChem CID 2734383
Nombre IUPAC ácido (3-metilsulfanilfenil)borónico
SMILES B(C1=CC(=CC=C1)SC)(O)O
Specifications
Nombre del producto químico o material 3-(Methylthio)benzeneboronic acid
Punto de fusión 158°C to 161°C
Cantidad 250 mg
Beilstein 7020728
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.02
Porcentaje de pureza 97%