Learn More
3-(Metiltio)anilina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 3-(Methylthio)aniline |
| Densidad | 1.13 |
| Punto de ebullición | 163°C to 165°C (16 mmHg) |
| Temperatura de inflamación | >110°C (230°F) |
| Olor | Unpleasant |
| Índice de refracción | 1.637 |
| Cantidad | 5 g |
| Número UN | UN2810 |
| Beilstein | 2078599 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 139.23 |
| Show More |