Learn More
3-(Methylthio)aniline, 97%, ACROS Organics™
Código de producto. 10574101 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10574101 100 g Glass bottle 100 g
10468890 10 g Glass bottle 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10574101 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 163191000
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 1783-81-9
Fórmula molecular C7H9NS
Peso molecular (g/mol) 139.216
Número MDL MFCD00007793
Clave InChI KCHLDNLIJVSRPK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-methylthio aniline, 3-aminothioanisole, m-aminothioanisole, m-methylthio aniline, benzenamine, 3-methylthio, 3-methylmercapto aniline, 3-methylsulfanyl aniline, 3-methylmercaptoaniline, 3-methylthiobenzenamine, m-aminophenyl methyl sulfide
PubChem CID 15693
Nombre IUPAC 3-metilsulfanilanilina
SMILES CSC1=CC=CC(=C1)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Methylthio)aniline
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color Marrón
Densidad 1.1300g/mL
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Glass bottle
Fórmula lineal CH3SC6H4NH2
Índice de refracción 1.6410 to 1.6450 (20°C, 589nm)
Cantidad 100 g
Beilstein 13, IV, 1007
Formula Weight (peso de la fórmula) 139.21
Porcentaje de pureza ≥96.0%
Forma física Liquid
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-(Methylthio)aniline
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.