Learn More
3-Metiltio-1-propilamina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11475580
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11475580 5 g 5 g
11465580 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11475580 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H25846.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 4104-45-4 | C4H11NS | 105.199 g/mol
3-Aminopropyl Methyl Sulfideis used in cheese and seafood flavors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El sulfuro de 3-aminopropilmetilo se utiliza en los sabores de queso y mariscos.
Solubilidad
Insoluble en agua. Soluble en etanol.
Notas
Sensible al aire. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes y aire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4104-45-4
Fórmula molecular C4H11NS
Peso molecular (g/mol) 105.199
Número MDL MFCD00041898
Clave InChI KKYSBGWCYXYOHA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-methylthiopropylamine, 3-methylthio propylamine, 1-propanamine, 3-methylthio, 3-methylthiopropanamine, methylmercaptopropylamine, unii-1iap0cgd5s, 3-methylmercaptopropylamine, 3-methylthio-1-propanamine, 3-methylsulfanyl propan-1-amine, 1iap0cgd5s
PubChem CID 77743
ChEBI CHEBI:16696
Nombre IUPAC 3-metilsulfanilpropan-1-amina
SMILES CSCCCN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methylthio-1-propylamine
Densidad 0.938
Punto de ebullición 169°C
Temperatura de inflamación 62°C (144°F)
Olor Stench
Fórmula lineal CH3S(CH2)3NH2
Índice de refracción 1.494
Cantidad 5 g
Número UN UN2735
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water. Soluble in ethanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 105.2
Porcentaje de pureza 97%