Learn More
3-(metiltio)-1-propanol, TRC
Código de producto. 30481809
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30481809 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30481809 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM330771250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Methylthio)-1-propanol
CAS 505-10-2
Fórmula molecular C4 H10 O S
Cantidad 250 mg
Sinónimo 3-(Methylthio)-1-propanol, 3-(Methylsulfanyl)-1-propanol, 3-(Methylthio)propanol, 3-Hydroxypropyl methyl sulfide, 3-Methylmercapto-1-propanol, 4-Thiapentan-1-ol, Methionol, NSC 2859, γ-Methylmercaptopropyl alcohol
Fórmula InChI InChI=1S/C4H10OS/c1-6-4-2-3-5/h5H,2-4H2,1H3
SMILES CSCCCO
Nombre IUPAC 3-metilsulfanilpropan-1-ol
Peso molecular (g/mol) 106.19
Formula Weight (peso de la fórmula) 106.0452