Learn More
3-Metiltio-1-propanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11438593
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11438593 100 g 100 g
11418593 5 g 5 g
11428593 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11438593 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10403.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 505-10-2 | C4H10OS | 106.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 505-10-2
Fórmula molecular C4H10OS
Peso molecular (g/mol) 106.18
Número MDL MFCD00036560
Clave InChI CZUGFKJYCPYHHV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methionol, 3-methylthiopropanol, 3-methylthio-1-propanol, 3-hydroxypropyl methyl sulfide, 3-methylthio propanol, 3-methylmercapto-1-propanol, 1-propanol, 3-methylthio, 3-methylsulfanyl propan-1-ol, gamma-methylmercaptopropyl alcohol
PubChem CID 10448
ChEBI CHEBI:49019
Nombre IUPAC 3-metilsulfanilpropan-1-ol
SMILES CSCCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methylthio-1-propanol
Densidad 1.027
Punto de ebullición 89°C to 90°C (13 mmHg)
Temperatura de inflamación 90°C (195°F)
Índice de refracción 1.4904
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 106.19
Porcentaje de pureza 98%