Learn More
Ácido (3-metilsulfonilaminometil)bencenoborónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15420046
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15420046 1 g 1 g
15430046 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15420046 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52705.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 850568-39-7 | Molecular Formula: C8H12BNO4S | Molecular Weight: 229.057 g/mol
(3-Methylsulfonylaminomethyl)benzeneboronic acid, is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido (3-metilsulfonilaminometil)benzeneborónico se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Insoluble en agua. Soluble en disolventes orgánicos.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 850568-39-7
Fórmula molecular C8H12BNO4S
Peso molecular (g/mol) 229.057
Número MDL MFCD06659817
Clave InChI FJSWJJOLFPIDER-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-methylsulfonamidomethyl phenyl boronic acid, 3-methylsulphonylamino methyl benzeneboronic acid, 3-methanesulfonylaminomethylphenyl boronic acid, 3-methanesulfonylaminomethyl phenylboronic acid, 3-methanesulfonylaminomethyl benzeneboronic acid, 3-methanesulfonamidomethyl phenylboronic acid, 3-methylsulfonylaminomethyl benzeneboronic acid, 3-methylsulfonamidomethyl phenylboronic acid, 3-methylsulfonamidomethyl phenyl boronicacid, 3-methanesulfonamidomethyl phenyl boronic acid
PubChem CID 22309453
Nombre IUPAC ácido [3-(metanosulfonamidometil)fenil]borónico
SMILES B(C1=CC(=CC=C1)CNS(=O)(=O)C)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (3-Methylsulfonylaminomethyl)benzeneboronic acid
Punto de fusión 246°C to 248°C
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Insoluble in water. Soluble in organic solvents.
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.06
Porcentaje de pureza 98%