Learn More
3-(metilsulfinil)propanamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-(Methylsulfinyl)propanamide |
| CAS | 1849399-12-7 |
| Fórmula molecular | C4 H9 N O2 S |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H9NO2S/c1-8(7)3-2-4(5)6/h2-3H2,1H3,(H2,5,6) |
| SMILES | CS(=O)CCC(=O)N |
| Nombre IUPAC | 3-metilsulfinilpropanamida |
| Peso molecular (g/mol) | 135.185 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 135.035 |