Learn More
Ácido 3-(metilsulfinil)fenilacético, 96 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15403567
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15403567 5 g 5 g
11461490 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15403567 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26921.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1027730-68-2
Fórmula molecular C9H10O3S
Peso molecular (g/mol) 198.24
Número MDL MFCD09953474
Clave InChI DXFCQIDRHQFCHE-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 3-methylsulfinylphenylacetic acid, 2-3-methylsulfinyl phenyl acetic acid, 3-methylsulfinyl phenylacetic acid, 3-methanesulfinylphenyl acetic acid, acmc-20amzx, 3-methanesulfinyl phenylacetic acid, 3-methylsulfinyl phenyl acetic acid, 3-methanesulfinyl phenyl acetic acid
PubChem CID 45925729
Nombre IUPAC ácido 2-(3-metilsulfinilfenil)acético
SMILES CS(=O)C1=CC=CC(CC(O)=O)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Methylsulfinyl)phenylacetic acid
Punto de fusión 110°C to 112°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.24
Porcentaje de pureza 96%