Learn More
3-Metilestireno, 98 %, estabilizado con 0,1 % 4-terc-butilcatecol, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15400827
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15400827 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 15400827 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L08072.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    61.20€
    52.65€ / 5 g
    Ahorro 8.55€
    13% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 3-metilestireo se utiliza como producto intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en metanol, éter, benceno, acetona, etanol y heptano. Soluble en agua (0,09 g/l) a 20 °C.
Notas
Almacenar a 4 °C. Pr
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methylstyrene
Nombre de nota stabilized with 0.1% 4-tert-butylcatechol
CAS 100-80-1
Punto de fusión -82°C to -81°C
Densidad 0.9
Punto de ebullición 170°C to 171°C
Temperatura de inflamación 51°C (123°F)
Olor Pungent
Fórmula molecular C9H10
Índice de refracción 1.541
Número MDL MFCD00008617
Cantidad 5 g
Número UN UN2618
Beilstein 1304618
Sinónimo 3-methylstyrene, 3-vinyltoluene, 1-methyl-3-vinylbenzene, m-vinyltoluene, m-methylstyrene, benzene, 1-ethenyl-3-methyl, styrene, m-methyl, m-methyl styrene, meta-methylstyrene, unii-ffk4i9430g
Información de solubilidad Soluble in Methanol,Ether,Benzene,Acetone,Ethanol,Heptane. Soluble in water (0.09g/L) at 20°C.
Clave InChI JZHGRUMIRATHIU-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC=CC(=C1)C=C
Nombre IUPAC 1-etenil-3-metilbenceno
Peso molecular (g/mol) 118.179
PubChem CID 7529
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.18
Porcentaje de pureza 98%