Learn More
Ácido 3-metilsalicílico, 99%
Código de producto. 10448150 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
5 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10448150 5 g Frasco de vidrio 5 g
10588863 100 g Frasco de plástico 100 g
10792021 500 g Frasco de plástico 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10448150 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 173340050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 83-40-9 | C8H8O3 | 152,15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 83-40-9
Fórmula molecular C8H8O3
Peso molecular (g/mol) 152.15
Número MDL MFCD00002448
Clave InChI WHSXTWFYRGOBGO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-methylsalicylic acid, hydroxytoluic acid, o-cresotic acid, o-cresotinic acid, cresotic acid, o-homosalicylic acid, 2-hydroxy-m-toluic acid, 2,3-cresotinic acid, cresotinic acid, benzoic acid, 2-hydroxy-3-methyl
PubChem CID 6738
ChEBI CHEBI:20141
Nombre IUPAC ácido 2-hidroxi-3-metilbenzoico
SMILES CC1=CC=CC(C(O)=O)=C1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methylsalicylic acid
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 164.0°C to 167.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3C6H3(OH)CO2H
Cantidad 5 g
Beilstein 10, 220
Índice Merck 15, 2570
Información de solubilidad Solubility in water: 1.5g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alkali hydroxides, soluble in chloroform, alcohol and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.15
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo fino
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación