Learn More
Ácido 3-metilsalicílico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11382787
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11382787 100 g 100 g
11372787 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11382787 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L15825.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 83-40-9 | C8H8O3 | 152.15 g/mol
3-Methylsalicylic acid was used in the synthesis of 8-methyl-2-thioxo-2,3-dihydro-4H-1,3-benzoxazin-4-one, 7-hydroxy-8-methyl-2-thioxo-2,3-dihydro-4H-1,3-benzoxazin-4-one, (R)-, (S)- and (RS)-hydroxymethylmexiletine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 3-metilsalicílico se utilizó en la síntesis de 8-metil-2-tioxo-2,3-dihidro-4H-1,3-benzoxazin-4-ona, 7-hidroxi-8-metil-2-tioxo-2,3-dihidro-4H-1,3-benzoxazin-4-ona, (R)-, (S)- y (RS)-hidroximetilexetina.
Solubilidad
Soluble en alcohol, cloroformo, éter y agua (caliente).
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 83-40-9
Fórmula molecular C8H8O3
Peso molecular (g/mol) 152.15
Número MDL MFCD00002448
Clave InChI WHSXTWFYRGOBGO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-methylsalicylic acid, hydroxytoluic acid, o-cresotic acid, o-cresotinic acid, cresotic acid, o-homosalicylic acid, 2-hydroxy-m-toluic acid, 2,3-cresotinic acid, cresotinic acid, benzoic acid, 2-hydroxy-3-methyl
PubChem CID 6738
ChEBI CHEBI:20141
Nombre IUPAC ácido 2-hidroxi-3-metilbenzoico
SMILES CC1=CC=CC(C(O)=O)=C1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methylsalicylic acid
Punto de fusión 163°C to 167°C
Olor Odorless
Cantidad 100 g
Beilstein 2086811
Índice Merck 14,2581
Información de solubilidad Soluble in Alcohol,Chloroform,Ether and Water (hot).
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.15
Porcentaje de pureza 99%