Learn More
Ácido 3-Metilquinoxalina-2-carboxílico, TRC
Código de producto. 30136135
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30136135 5 mg 5 miligramos
30010295 50 mg 50 miligramos
17913975 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136135 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3260605MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 74003-63-7
Fórmula molecular C10 H8 N2 O2
Peso molecular (g/mol) 188.18
Sinónimo 2-Quinoxalinecarboxylic acid, 3-methyl- (7CI, 9CI, ACI), 3-Methyl-2-quinoxalinecarboxylic acid (ACI), MQCA
Nombre IUPAC 3-metilquinoxalina-2-carboxílico
SMILES Cc1nc2ccccc2nc1C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methyl-quinoxaline-2-carboxylic acid
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H8N2O2/c1-6-9(10(13)14)12-8-5-3-2-4-7(8)11-6/h2-5H,1H3,(H,13,14)
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.0586
Porcentaje de pureza >95%