Learn More
3-metilquinolina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Methylquinoline |
| CAS | 612-58-8 |
| Fórmula molecular | C10H9N |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | NSC 109149, 3-MQL |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H9N/c1-8-6-9-4-2-3-5-10(9)11-7-8/h2-7H,1H3 |
| SMILES | Cc1cnc2ccccc2c1 |
| Nombre IUPAC | 3-metilquinolina |
| Peso molecular (g/mol) | 143.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 143.0735 |