Learn More
N-óxido 3-metilquinolina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11342916
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11342916 1 g 1 g
11352916 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11342916 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L10635.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1873-55-8
Fórmula molecular C10H9NO
Peso molecular (g/mol) 159.188
Número MDL MFCD00082650
Clave InChI CBGUMTBCWWMBRV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-methylquinoline n-oxide, 3-methylquinoline-n-oxide, 3-methylquinoline 1-oxide, 3-methylquinolin-1-ium-1-olate, 3-methyl-quinoline-1-oxide, 3-methylquinolin-1-ol, acmc-1cfdi, qnmo01, 3-methyl-1-azanaphthalene n-oxide, 3-methyl-1-oxidanidyl-quinolin-1-ium
PubChem CID 7021466
Nombre IUPAC 3-metil-1-oxidoquinolin-1-io
SMILES CC1=CC2=CC=CC=C2[N+](=C1)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methylquinoline N-oxide
Punto de fusión 88°C to 89°C
Cantidad 1 g
Beilstein 118125
Formula Weight (peso de la fórmula) 159.19
Porcentaje de pureza 97%