Learn More
3-Metilquinolina, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11424454
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11424454 25 g 25 g
11414454 5 g 5 g
11434454 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11424454 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13109.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 612-58-8 | C10H9N | 143.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 612-58-8
Fórmula molecular C10H9N
Peso molecular (g/mol) 143.19
Número MDL MFCD00014661
Clave InChI DTBDAFLSBDGPEA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo quinoline, 3-methyl, 3-methyl-1-benzazine, 3-methyl-quinoline, ccris 2896, unii-1yc9rbw2g0, beta-methylquinoline, 1yc9rbw2g0, 3-methyl quinoline, pubchem2344, acmc-209mql
PubChem CID 11926
ChEBI CHEBI:20140
Nombre IUPAC 3-metilquinolina
SMILES CC1=CN=C2C=CC=CC2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methylquinoline
Punto de fusión 15°C
Densidad 1.069
Punto de ebullición 252°C to 253°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.615
Cantidad 25 g
Beilstein 110325
Formula Weight (peso de la fórmula) 143.19
Porcentaje de pureza ≥98%