Learn More
3-Hidrocloruro de 3-metilpirrolidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Methylpyrrolidine Hydrochloride |
| CAS | 120986-92-7 |
| Fórmula molecular | C5 H11 N . H Cl |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H11N.ClH/c1-5-2-3-6-4-5;/h5-6H,2-4H2,1H3;1H |
| SMILES | Cl.CC1CCNC1 |
| Nombre IUPAC | 3-metilpirrolidina; Cloruro |
| Peso molecular (g/mol) | 121.609 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 121.066 |