Learn More
3-Metilpirrolidina-3-ol Clorhidrato, TRC
Código de producto. 30479477
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30479477 100 mg 100 miligramos
30468021 50 mg 50 miligramos
30478796 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30479477 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM320950100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 921592-91-8
Fórmula molecular C5H11NO . HCl
Peso molecular (g/mol) 137.61
Sinónimo 3-Methylpyrrolidin-3-ol Monohydrochloride, 3-Hydroxy-3-methylpyrrolidine Hydrochloride
Nombre IUPAC 3-metilpirrolidina-3-ol; Cloruro
SMILES Cl.CC1(O)CCNC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methylpyrrolidin-3-ol Hydrochloride
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C5H11NO.ClH/c1-5(7)2-3-6-4-5;/h6-7H,2-4H2,1H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.0607