Learn More
Éster de pinacol de ácido 3-metilpiridin-4-borónico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 3-Methylpyridine-4-boronic acid pinacol ester |
| CAS | 1032358-00-1 |
| Fórmula molecular | C12H18BNO2 |
| Número MDL | MFCD07374972 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 3-methyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 3-methylpyridine-4-boronic acid pinacol ester, 3-methyl-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, pyridine, 3-methyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 3-methylpyridin-4-ylboronic acid pinacol ester, 2-3-methyl-4-pyridinyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 3-methyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-pyridine, 3-methyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl pyridine |
| Clave InChI | MMCGEOWPLNVYGO-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=C(C=NC=C2)C |
| Nombre IUPAC | 3-metil-4-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)piridina |
| Peso molecular (g/mol) | 219.091 |
| Show More |