Learn More
3-Metilpiridina-2-tiocarboxamida, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15428257
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15428257 1 g 1 g
15438257 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15428257 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H51794.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 334017-95-7
Fórmula molecular C7H8N2S
Peso molecular (g/mol) 152.22
Número MDL MFCD12026307
Clave InChI PEENLLJOQZUCDN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-methylpyridine-2-thiocarboxamide, 3-methylpyridine-2-carbothioic acid amide, 2-pyridinecarbothioamide, 3-methyl, 3-methylpyridine-2-thioamide
PubChem CID 22494211
Nombre IUPAC 3-metilpiridina-2-carbotioamida
SMILES CC1=C(N=CC=C1)C(N)=S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methylpyridine-2-thiocarboxamide
Punto de fusión 117°C to 122°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.21
Porcentaje de pureza 97%