Learn More
3-Metilpiridina-2-carboxaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15422608
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15422608 5 g 5 g
15412608 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15422608 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H56168.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 55589-47-4 | C7H7NO | 121.139 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es una importante materia prima y se utiliza como intermedio en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes. Almacenar a temperatura ambiente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 55589-47-4
Fórmula molecular C7H7NO
Peso molecular (g/mol) 121.139
Número MDL MFCD02181144
Clave InChI JDYVLWWFVYNMTN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-methylpicolinaldehyde, 3-methyl-2-pyridinecarboxaldehyde, 3-methylpyridine-2-carboxaldehyde, 3-methyl-2-pyridinaldehyde, 2-formyl-3-picoline, 3-methyl-pyridine-2-carbaldehyde, 2-formyl-3-methylpyridine, pyridinecarboxaldehyde, methyl, 2-pyridinecarboxaldehyde, 3-methyl, 3-methyl-2-pyridineformaldehyde
PubChem CID 1501874
Nombre IUPAC 3-metilpiridina-2-carbaldehído
SMILES CC1=C(N=CC=C1)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methylpyridine-2-carboxaldehyde
Densidad 1.08
Temperatura de inflamación 73°C (163°F)
Índice de refracción 1.538
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 121.14
Porcentaje de pureza 97%