Learn More
3-metilpiridazina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Methylpyridazine |
| CAS | 1632-76-4 |
| Fórmula molecular | C5H6N2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 3-Methyl-1,2-diazine, NSC 96966 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H6N2/c1-5-3-2-4-6-7-5/h2-4H,1H3 |
| SMILES | CC1=NN=CC=C1 |
| Nombre IUPAC | 3-metilpiridazina |
| Peso molecular (g/mol) | 94.11 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 94.0531 |