Learn More
3-Metilpiridazina, 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11438046
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11438046 5 g 5 g
11448046 25 g 25 g
11458046 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11438046 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14097.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1632-76-4
Fórmula molecular C5H6N2
Peso molecular (g/mol) 94.117
Número MDL MFCD00006469
Clave InChI MXDRPNGTQDRKQM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pyridazine, 3-methyl, methyldiazine, pyridazine, methyl, methylpyridazine, 3-methyl pyridazine, pubchem17696, 3-methylpyridazin, acmc-1bp1x, 3-methylpyridazine, ksc181a2j
PubChem CID 74208
Nombre IUPAC 3-metilpiridazina
SMILES CC1=NN=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methylpyridazine
Densidad 1.03
Punto de ebullición 213°C to 214°C
Temperatura de inflamación 87°C (188°F)
Índice de refracción 1.514
Cantidad 5 g
Beilstein 105691
Formula Weight (peso de la fórmula) 94.12
Porcentaje de pureza 99%