Learn More
3-Metilpiridazina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10686342 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10686342 5 g Frasco de vidrio 5 g
10347170 10 g Frasco de vidrio 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10686342 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 148080050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 1632-76-4 | C5H6N2 | 94.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1632-76-4
Fórmula molecular C5H6N2
Peso molecular (g/mol) 94.12
Número MDL MFCD00006469
Clave InChI MXDRPNGTQDRKQM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pyridazine, 3-methyl, methyldiazine, pyridazine, methyl, methylpyridazine, 3-methyl pyridazine, pubchem17696, 3-methylpyridazin, acmc-1bp1x, 3-methylpyridazine, ksc181a2j
PubChem CID 74208
Nombre IUPAC 3-metilpiridazina
SMILES CC1=NN=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methylpyridazine
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Color Amarillo a marrón
Densidad 1.0310g/mL
Punto de ebullición 214°C
Temperatura de inflamación 87°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.5140 to 1.516
Cantidad 5 g
Beilstein 23, 92
Gravedad específica 1.031
Formula Weight (peso de la fórmula) 94.12
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Methylpyridazine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.