Learn More
3-Metilpirazol, TRC
Código de producto. 30469704
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30469704 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 30469704 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM320680100G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methyl-1H-pyrazole
CAS 1453-58-3
Fórmula molecular C4 H6 N2
Cantidad 100 g
Sinónimo Pyrazole, 3(or 5)-methyl- (6CI,7CI), Pyrazole, 3-methyl- (8CI), 3-Methyl-1H-pyrazole, 3-Methylpyrazole, 5-Methylpyrazole
Fórmula InChI InChI=1S/C4H6N2/c1-4-2-3-5-6-4/h2-3H,1H3,(H,5,6)
SMILES Cc1cc[nH]n1
Nombre IUPAC 3-metil-1H-pirazol
Peso molecular (g/mol) 82.1
Formula Weight (peso de la fórmula) 82.0531