Learn More
3-Methylpyrazole, MedChemExpress
Código de producto. 16441959
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16441959 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 16441959 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY66054
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress 3-Methylpyrazole is used as a nitrification inhibitor of nitrification in soil.
3-Methylpyrazole is used as a nitrification inhibitor of nitrification in soil.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methylpyrazole
Forma física Liquid
CAS 1453-58-3
Color Reddish Brown
Cantidad 1 g
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C4H6N2
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Información de solubilidad H2O : 25 mg/mL (304.51 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC1=NNC=C1
Peso molecular (g/mol) 82.1
Formula Weight (peso de la fórmula) 82.1
Porcentaje de pureza 99.54%