Learn More
3-Metilpirazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10091470 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 GR
5 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10091470 5 g Frasco de vidrio 5 GR
10254840 25 g Frasco de vidrio 25 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10091470 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 127560050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1453-58-3 | C4H6N2 | 82.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1453-58-3
Fórmula molecular C4H6N2
Peso molecular (g/mol) 82.11
Número MDL MFCD00005240,MFCD08685900
Clave InChI XKVUYEYANWFIJX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 15073
Nombre IUPAC 5-metil-1H-pirazol
SMILES CC1=CC=NN1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methylpyrazole
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Color Amarillo
Densidad 1.0200g/mL
Punto de ebullición 204°C
Temperatura de inflamación 93°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.496
Cantidad 5 g
Beilstein 23, 50
Gravedad específica 1.02
Sinónimo 3-methylpyrazole, 3-methyl-1h-pyrazole, 1h-pyrazole, 3-methyl, 5-methylpyrazole, 3 5-methylpyrazole, pyrazole, 5-methyl, 1h-pyrazole,5-methyl, 1h-pyrazole, 5-methyl, pyrazole, 3-methyl, unii-w7ku1rro6u
Información de solubilidad Solubility in water: miscible
Formula Weight (peso de la fórmula) 82.1
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Methylpyrazole
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H360D-Puede dañar al feto.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.