Learn More
Ácido 3-metilpirazol-4-borónico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10235914
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10235914 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10235914 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MAY00037DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-11-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methylpyrazole-4-boronic acid, pinacol ester
CAS 936250-20-3
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C10H17BN2O2
Número MDL MFCD08690235
Cantidad 1 g
Sinónimo 3-methyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 3-methyl-1h-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 5-methyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 3-methylpyrazole-4-boronic acid, pinacol ester, 3-methyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 3-methylpyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 3-methyl-4-pyrazole boronic acid pinacol ester, 3-methyl-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 3-methyl-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2h-pyrazole, 1h-pyrazole, 3-methyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl
Clave InChI MSJAEFFWTBMIKT-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=C(C=NN1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Nombre IUPAC 5-metil-4-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)-1H-pirazol
Peso molecular (g/mol) 208.07
PubChem CID 17750270
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.07
Porcentaje de pureza 97%