Learn More
3-Metilpiperidina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11353037
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11353037 25 g 25 g
11363037 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11353037 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L13408.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 626-56-2 | C6H13N | 99.177 g/mol
3-Methylpiperidine, is used as a reactant for synthesis of Phenylpropenamide derivatives for anti-hepatitis B virus activity, CB2 receptor agonists for treatment of chronic pain, aurora kinase inhibitors, spiroimidazolidinone NPC1L1 inhibitors, 1,3,5-Oxadiazinones, selective serotonin 5-HT6 receptor antagonists. It is also used as a pharmaceutical intermediate and as a intermediate in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 3-metilpiperidina se utiliza como reactivo en la síntesis de derivados de la fenilpropenamida para conseguir propiedades contra el virus de la hepatitis B, en la de 2 agonistas de los receptores CB para el tratamiento del dolor crónico, en la de inhibidores de la quinasa Aurora, en la de inhibidores de la espiroimidazolidinona NPC1L1, en la de 1,3,5-oxadiazinonas y en la de antagonistas selectivos del receptor de serotonina 5-HT6. También se utiliza como intermedio farmacéutico y como intermedio en síntesis orgánica.
Solubilidad
Es soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado de agentes oxidantes y bases. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 626-56-2
Fórmula molecular C6H13N
Peso molecular (g/mol) 99.177
Número MDL MFCD00005994
Clave InChI JEGMWWXJUXDNJN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-pipecoline, piperidine, 3-methyl, beta-pipecoline, .beta.-pipecoline, 3-methyl-piperidine, .beta.-methylpiperidine, beta-methylpiperidine, 3-methyl piperidine, 3-pipecoline 8ci, 3ppc
PubChem CID 79081
Nombre IUPAC 3-metilpiperidina
SMILES CC1CCCNC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methylpiperidine
Punto de fusión -24°C
Densidad 0.845
Punto de ebullición 124°C to 125°C
Temperatura de inflamación 8°C (46°F)
Olor Amine-like
Índice de refracción 1.447
Cantidad 25 g
Número UN UN2733
Beilstein 79807
Información de solubilidad It is soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 99.18
Porcentaje de pureza 97%