Learn More
Anhídrido 3-metilftálico, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11499907
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11499907 25 g 25 g
11479907 1 g 1 g
11489907 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11499907 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22864.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 4792-30-7 | Molecular Formula: C9H6O3 | Molecular Weight: 162.14 g/mol
El anhídrido 3-metilftálico puede reaccionar con clorhidrato de metilamina para obtener 2,3-dihidro-2,4-dimetil-1H-isoindol-1,3-diona.
Este Thermo Scientific Chemicals El producto de marca fue originalmente parte de la Alfa Aesar Portafolio de productos. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El original Alfa Aesar El código del producto/artículo o la referencia SKU no han cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals .
Aplicaciones
El anhídrido 3-metilftálico puede reaccionar con el clorhidrato de metilamina para producir 2,3-dihidro-2,4-dimetil-1H-isoindol-1,3-diona.
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenénese bajo gas inerte seco. Almacenése lejos de los agentes oxidantes, el agua y la humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4792-30-7
Fórmula molecular C9H6O3
Peso molecular (g/mol) 162.14
Número MDL MFCD00047316
Clave InChI TWWAWPHAOPTQEU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-methylphthalic anhydride, 4-methylisobenzofuran-1,3-dione, 1,3-isobenzofurandione, 4-methyl, 3-methyl phthalic anhydride, methylphthalic anhydride, phthalic anhydride, 3-methyl, 2,3-toluenedicarboxylic anhydride, 1,3-isobenzofurandione, methyl, 4-methyl-1,3-dihydro-2-benzofuran-1,3-dione, acmc-1arrb
PubChem CID 98500
Nombre IUPAC 4-metil-2-benzofurano-1,3-diona
SMILES CC1=CC=CC2=C1C(=O)OC2=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methylphthalic anhydride
Punto de fusión 114°C to 116°C
Cantidad 25 g
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Reacts with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.14
Porcentaje de pureza 96%
RU– Solo para uso en investigación